Få mere at vide
Aluminum metaphosphate, Al{2}O{3} 19.4%, P{2}O{5} 78.9%
Artikelnummer. 11377328
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377328 1 kg 1kg
11367328 250 g 250g
11387328 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030715.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32823-06-6
Aluminiummetafosfat bruges som bestanddel af glasur, emalje, glas og som en højtemperaturisolerende cement. Det bruges også som molekylsigter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32823-06-6
MDL nummer MFCD00075314
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum metaphosphate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 263.9
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Al2O3 19.4%, P2O5 78.9%
Tæthed 2.779 g/mL