Få mere at vide
Aluminium-magnesiumisopropoxid, 99,95+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11393728
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393728 10 g 10g
11313738 2 g 2g
11303738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039320.09
CAS: 69207-83-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69207-83-6
MDL nummer MFCD00070426
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum magnesium isopropoxide
Smeltepunkt 40 °C
Kogepunkt 114 °C (0,2 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 10 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 550.53
Procent renhed ≥99.95%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof