Få mere at vide
Aluminium-magnesiumisopropoxid, 99,95+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11313738
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313738 2 g 2g
11393728 10 g 10g
11303738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039320.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69207-83-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69207-83-6
MDL nummer MFCD00070426
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum magnesium isopropoxide
Smeltepunkt 40°C
Kogepunkt 114°C (0.2 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 2 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 550.53
Procent renhed ≥99.95%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum magnesium isopropoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.