Få mere at vide
Aluminiummagnesiumisopropoxid, 99,95+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303738
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11303738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039320.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69207-83-6
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69207-83-6
MDL nummer MFCD00070426
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum magnesium isopropoxide
Smeltepunkt 40°C
Kogepunkt 114°C (0.2 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 50 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 550.53
Procent renhed ≥99.95%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof