Få mere at vide
Aluminium-magnesiumisopropoxid, 99,9% (metalbasis), 10% w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11398028
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398028 100 mL 100ml
11388028 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036591.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 69207-83-6
Aluminiummagnesiumisopropoxid er blevet brugt til at studere hydrolysebetingelserne for egenskaberne af magnesiumaluminatspinelpulvere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69207-83-6
MDL nummer MFCD00070426
Synonym Magnesium aluminum isopropoxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum magnesium isopropoxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 130 °C til 142 °C (2,0 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 100 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet med vand.
Formel vægt 550.53
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske