Få mere at vide
Aluminium Magnesium gaze, legering 5056, 30 mesh vævet fra 0,23 mm (0,009 in.) dia. tråd, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 |
| Navn note | Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Al:Mg; 95:5 wt% |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Maskestørrelse | 30 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Wire Cloth |
| MDL nummer | MFCD00214039 |