Få mere at vide
Aluminium Magnesium gaze, legering 5056, 30 mesh vævet fra 0,23 mm (0,009 in.) dia. tråd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305187
Mængde:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11305187
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040906.FL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Navn note Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Al:Mg; 95:5 wt%
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 30 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth
MDL nummer MFCD00214039