Beskrivelse
Nickel Electro™ Aluminiumslåg til aluminiumsvask er sprækkefrit og konstruktion i et stykke.
- Aluminium
- Sømløs
- Konstruktion i ét stykke
- Fri for sprækker
- Til brug med aluminiumsvask
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Bassinlåg |
| Højde (metrisk) | 5 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |