Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumslåg til aluminiumsvask
Artikelnummer. 12717356 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12717356 75 mm Pakke med 5
12787346 200 mm Pakke med 5
12707356 70 mm Pakke med 5
12797346 60 mm Pakke med 5
12727356 90 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12717356 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 644
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 DKK
    294.83 DKK / Pakke med 5
    Spare 79.17 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Nickel Electro™ Aluminiumslåg til aluminiumsvask er sprækkefrit og konstruktion i et stykke.
  • Aluminium
  • Sømløs
  • Konstruktion i ét stykke
  • Fri for sprækker
  • Til brug med aluminiumsvask
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Låg
Højde (metrisk) 5 mm
Diameter (metrisk) 75 mm