Få mere at vide
Buerkle™ Aluminiumshåndtagspumpe
Artikelnummer. 10643693 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
25 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10643693 25 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10643693 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56271000
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Buerkle™ Aluminiumshåndtagspumper til petrokemiske stoffer fremstillet af stabilt aluminiumstøbt, ventiler og stempler er fremstillet af plast (PA).
  • Velegnet til tøndegevind M 64x4 eller R 2 tommer.
  • Med lukkeanordning
  • Dykrørs længde 84 cm
  • Leveres med slangesæt, slangelængde 1,5m, elektrisk ledende, med udløbsbøjle og bøjningsbeskyttelsesfjeder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 25 l/min.
Inkluderer 1,5 m slangelængde med udløbsbøjle og bøjningsbeskyttelsesfjeder; Slangesæt
Vægt (metrisk) 0.8 kg
Samlet længde (metrisk) 84 cm
Samlet længde (engelsk) 2.76 ft.
Samlet højde (engelsk) 3.28 ft.
Samlet højde (metrisk) 1 m
Pumpens rørlængde 1.5 m
Materiale Aluminium
Produkttype Håndtagspumpe
Til brug med (applikation) Petrokemiske stoffer