Få mere at vide
Aluminum lactate, 90-95%, contains ^=5% water
Artikelnummer. 11303508
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303508 500 g 500g
11313508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039122.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18917-91-4 | C9H15AlO9 | 294.19 g/mol
Det bruges som en fugtighedscreme til huden til behandling af tør, skællende, kløende hud, reagens i biologiske aktivitetsundersøgelser af aluminium og i sol-gel-behandling. Bruges også i brandskum. Aluminium L-lactat er blevet brugt til at sprøjte aluminium ind i kaniner. Aluminium L-lactat har vist sig at mindske menneskelig emaljeopløsning i en pH 4 acetatbuffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18917-91-4
Molekylær formel C9H15AlO9
Molekylvægt (g/mol) 294.19
MDL nummer MFCD20529175
InChI nøgle VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYNA-K
IUPAC navn bis[(2-hydroxypropanoyl)oxy]alumanyl-2-hydroxypropanoat
SMIL CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum lactate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Merck Index 14,348
Opløselighedsinformation Very soluble in cold water
Formel vægt 294.2
Procent renhed 90 to 95%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Contains ≈5% water
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum lactate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum lactate