Få mere at vide
Fisherbrand™ Labjacks i aluminium
Artikelnummer. 11825091 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
128 til 470 mm
36 til 78 mm
43 til 140 mm
57 til 290 mm
60 til 290 mm
Længde (metrisk) base:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Bredde (metrisk) base:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Længde (metrisk) base Bredde (metrisk) base Pakningsstørrelse
11825091 60 til 290 mm 150 mm 150 mm Hver
11775386 43 til 140 mm 100 mm 100 mm Hver
12484060 57 til 290 mm 200 mm 200 mm Hver
11735396 36 til 78 mm 50 mm 40 mm Hver
12862527 128 til 470 mm 320 mm 260 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11825091
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en præcis højdejustering ved at dreje på en skrue. Fisherbrand™ Aluminium Labjacks er fremstillet til at lukke tolerancer med en betjeningsskrue i rustfrit stål.
  • Blå anodiseret finish
  • Fuldstændig stabil og fri for gyngende bevægelser
  • Top- og bundplader er specialdesignet aluminiumsekstrudering, der giver exceptionel stiv og robust støtte
Bemærk: Billedet viser Labjack med forlængerplade. (Forlængerplader er ikke inkluderet; sælges separat.)
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 60 til 290 mm
Længde (metrisk) base 150 mm
Bredde (metrisk) base 150 mm
Inkluderer Med betjeningsskrue i rustfrit stål
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.