Få mere at vide
Fisherbrand™ Labjacks i aluminium
Artikelnummer. 11735396 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
128 til 470 mm
36 til 78 mm
43 til 140 mm
57 til 290 mm
60 til 290 mm
Længde (metrisk) base:
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Bredde (metrisk) base:
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11735396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en præcis højdejustering ved at dreje på en skrue. Fisherbrand™ Aluminium Labjacks er fremstillet til at lukke tolerancer med en betjeningsskrue i rustfrit stål.
  • Blå anodiseret finish
  • Fuldstændig stabil og fri for gyngende bevægelser
  • Top- og bundplader er specialdesignet aluminiumsekstrudering, der giver exceptionel stiv og robust støtte
Tekniske data
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 36 til 78 mm
Længde (metrisk) base 50 mm
Bredde (metrisk) base 40 mm
Inkluderer Med betjeningsskrue i rustfrit stål
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.