Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumsbæger med tud
Artikelnummer. 11796467 Shop alle Nickel-Electro produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11796467 2000 mL Hver
11786467 100 mL Pakke med 5
11459559 250 mL Pakke med 5
11469559 500 mL Pakke med 2
11479559 1000 mL Pakke med 2
11746497 5000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11796467 Leverandør Nickel Electro™ Leverandørnr. 412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse er lavet af slidstærkt aluminium Nickel Electro™ Laboratoriebægre af aluminium er ideelle i laboratoriemiljøer.
  • Produceret til et holdbart sømløst design
  • Flad bund for stabilitet under brug og jævn vægtykkelse
  • Generøs, udstrakt fælg for holdbarhed
  • Tud til nem hældning
  • Halvlys poleret yderside
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Aluminium
Inkluderer Tud
Type Bægerglas