Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumsbæger med tud
Artikelnummer. 11786467 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11786467
Brand: Nickel Electro™ 402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse er lavet af slidstærkt aluminium Nickel Electro™ Laboratoriebægre af aluminium er ideelle i laboratoriemiljøer.
  • Produceret til et holdbart sømløst design
  • Flad bund for stabilitet under brug og jævn vægtykkelse
  • Generøs, udstrakt fælg for holdbarhed
  • Tud til nem hældning
  • Halvlys poleret yderside
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 57 mm
Inkluderer Tud
Type Bægerglas