Få mere at vide
Nickel Electro™ Aluminiumsbæger med tud
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Produceret til et holdbart sømløst design
- Flad bund for stabilitet under brug og jævn vægtykkelse
- Generøs, udstrakt fælg for holdbarhed
- Tud til nem hældning
- Halvlys poleret yderside
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Aluminium |
| Højde (metrisk) | 124 mm |
| Inkluderer | Tud |
| Type | Bægerglas |