Få mere at vide
Welch™ Aluminium KF Indvendig centrering med Viton O-ring
Artikelnummer. 10680343 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Til brug med:
Udskiller 16 DN
Udskiller 25 DN
Udskiller 40 DN
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
10680343 Udskiller 16 DN Hver
10152522 Udskiller 25 DN Hver
10090992 Udskiller 40 DN Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10680343 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 701091
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Designet til brug med CRVpro Roterende vingevakuumpumper. Welch Ilmvac™ Aluminium KF indre centreringsringe har en udskiftelig fluorelastomer O-ring tætning.
  • Rustfri centreringsring med Viton O-ring
  • Udskiftelig fluorelastomer O-ring tætning
  • Centreringsringsamlinger er placeret mellem to ISO flanger med matchende ydre diametre
  • den bredeste del af centreringsringen hviler inde i en centreringsringsfinderrille (blank flange) eller forsænkning (boret flange) på Kwik-Flange™
  • O-ringen hviler på den flade polerede overflade uden for lokaliseringsrillen eller forsænkningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Udskiller 16 DN
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Type KF indre centrering