Få mere at vide
Welch™ Aluminium KF Indvendig centrering med Viton O-ring
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Til brug med:
Udskiller 16 DN
Udskiller 25 DN
Udskiller 40 DN
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfri centreringsring med Viton O-ring
- Udskiftelig fluorelastomer O-ring tætning
- Centreringsringsamlinger er placeret mellem to ISO flanger med matchende ydre diametre
- den bredeste del af centreringsringen hviler inde i en centreringsringsfinderrille (blank flange) eller forsænkning (boret flange) på Kwik-Flange™
- O-ringen hviler på den flade polerede overflade uden for lokaliseringsrillen eller forsænkningen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Udskiller 25 DN |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | KF indre centrering |