Få mere at vide
Welch™ Aluminium KF indre centrering med Buna N O-ring
Artikelnummer. 10762152 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
25 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10762152 16 mm Hver
10640153 25 mm Hver
10596292 40 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762152 Leverandør Welch™ Leverandørnr. 701081
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Til brug med Udskiller 16 DN
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Type KF indre centrering