Få mere at vide
Welch™ Aluminium KF indre centrering med Buna N O-ring
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
25 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Til brug med | Udskiller 25 DN |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | KF indre centrering |