Få mere at vide
Aluminiumisopropoxid, TRC
Artikelnummer. 30327830
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30327830 50 g
1 options
Artikelnummer. 30327830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57593050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Isopropoxide
CAS 555-31-7
Molekylær formel C9H24AlO3
Mængde 50 g
Synonym 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum
InChI formel InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SMIL CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn tri(propan-2-yloxy)aluman
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Formel vægt 204.1306