Få mere at vide
Aluminiumisopropoxid, TRC
Artikelnummer. 30316055
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30316055 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30316055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5759301KG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum Isopropoxide
CAS 555-31-7
Molekylær formel C9H24AlO3
Mængde 1 kg
Synonym 2-Propanol Aluminum Salt, Isopropyl Alcohol Aluminum Salt, AIPD, Aliso, Aluminum 2-Propoxide, Aluminum Isopropanolate, Aluminum Isopropioate, Aluminum Isopropylate, Aluminum sec-Propanolate, Aluminum Triisopropoxide, Aluminum Triisopropylate, Aluminum Tris(isopropoxide), Aluminum Tris(isopropylate), Aluminum Tris(sec-propoxide), Aluminum(3+) Isopropoxide, Isopropanol Aluminum Salt, Manalox 130, PADM, SYM-AL 04, Triisopropoxyaluminum, Triisopropyl Aluminate, Triisopropyloxyaluminum, Tris(isopropanolato)aluminum, Tris(isopropoxy)aluminum
InChI formel InChI=1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SMIL CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn tri(propan-2-yloxy)aluman
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Formel vægt 204.1306