Få mere at vide
Aluminiumisopropoxid, 99,99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11332598
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332598 25 g 25g
11322598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022982.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204,246 g/mol
Aluminiumisopropoxid er et nyttigt reagens i syntesen af alkoxider, chelater og acrylater. Det fungerer som et mellemprodukt af farmaceutiske produkter som isophytol, testosteron, progesteron og ethisteron. Bruges også som materiale af aluminatkoblingsmiddel. Det bruges også i alkoholyse og esterudvekslingsreaktioner. I Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduktion bruges det som en katalysator til reduktion af ketoner og aldehyder til deres tilsvarende alkoholer. Det fungerer som en forløber til fremstilling af aluminiumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-31-7
Molekylær formel C9H21AlO3
Molekylvægt (g/mol) 204.246
MDL nummer MFCD00008870
InChI nøgle SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC navn aluminium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum isopropoxide
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Tæthed 1.035 g/mL
Kogepunkt 135 °C (10 mmHg)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Brydningsindeks 1.0346
Mængde 25 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,347
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, isopropanol, benzen, toluen, kloroform, kulstoftetrachlorid og petroleumskulbrinter.
Formel vægt 204.25
Procent renhed ≥99.99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum isopropoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend CO2, slukningspulvereller vandspraystrale til brandslukning.