Få mere at vide
Aluminiumisopropoxid, 98+%
Artikelnummer. 11311539
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311539 1 kg 1kg
11301539 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014007.A1
 Begrænset vare
På lager
Reagens til reduktion af carbonylforbindelser | CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204,246 g/mol
Reagens til reduktion af carbonylforbindelser. Anvendes i alkohollyse og esterudvekslingsreaktioner. Bruges også til syntese af højere alkoxider, chelater og acrylater. Aluminiumisopropoxid er et nyttigt reagens i syntesen af alkoxider, chelater og acrylater. Det fungerer som et mellemprodukt af farmaceutiske produkter som isophytol, testosteron, progesteron og ethisteron. Bruges også som materiale af aluminatkoblingsmiddel. Det bruges også i alkoholyse og esterudvekslingsreaktioner. I Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduktion bruges det som en katalysator til reduktion af ketoner og aldehyder til deres tilsvarende alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Reagens til reduktion af carbonylforbindelser
  • Anvendes i alkohollyse og esterudvekslingsreaktioner
  • Bruges også til syntese af højere alkoxider, chelater og acrylater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-31-7
Molekylær formel C9H21AlO3
Molekylvægt (g/mol) 204.246
MDL nummer MFCD00008870
InChI nøgle SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC navn aluminium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum isopropoxide
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Tæthed 1.035
Kogepunkt 135 °C (10 mm)
Analyseprocentområde 98+%
Brydningsindeks 1.0346
Mængde 1 kg
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,347
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, benzen og toluen; Nedbrydes i vand; Opløselig i ethanol, isopropanol, benzen, toluen, kloroform, kulstoftetrachlorid og petroleumskulbrinter.
Formel vægt 204.25
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Granulat