Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Bær øjenværn
Artikelnummer. 15674457
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15674457 200 mm Hver
15664457 100 mm Hver
15684457 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15674457 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 818429
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 DKK
    106.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.05 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC M004-Dia 200-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 200 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.016 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Hvid på blå