Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Materiale | Aluminum |
| Mængde | 1 Ea. |
| Til brug med (applikation) | Indoor and Outdoor |
| Højde (metrisk) | 87 mm |
| Tykkelse | 1.016 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to 140°C |
| Form | Triangular |
| Sprog | Global |
| Vis mere |