Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
Materiale | Aluminum |
Mængde | 1 Ea. |
Til brug med (applikation) | Indoor and Outdoor |
Højde (metrisk) | 273 mm |
Tykkelse | 1.016 mm |
Bredde (metrisk) | 315 mm |
Temperaturområde (metrisk) | -40°C to 140°C |
Form | Triangular |
Sprog | Global |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion