Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Radioaktivt materiale eller ioniserende stråling
Artikelnummer. 15644687 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15644687 200 mm 173 mm Hver
15634687 100 mm 87 mm Hver
15654687 315 mm 273 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15644687 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 826771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.30 DKK
    85.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.01 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W003-Tri 200-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 173 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul