Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Varm overflade
Click to view available options
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
Unit Size:
Hver
Description
- Aluminium
- Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC W017-Tri 100-AL-CRD/1 |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 87 mm |
| Tykkelse | 1.016 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 140 °C |
| Form | Trekantet |
| Show More |