Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Varm overflade
Artikelnummer. 15694737
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15694737 100 mm 87 mm Hver
15604747 200 mm 173 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15694737 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 828842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.45 DKK
    43.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.09 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W017-Tri 100-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 87 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul