Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Elektricitet
Artikelnummer. 15624727 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15624727 315 mm 273 mm Hver
15604727 100 mm 87 mm Hver
15614727 200 mm 173 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15624727 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 828104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 DKK
    198.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.53 DKK
    6% Slukket
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W012-Tri 315-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 273 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul