Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Advarsel; Knusning af hænder
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminium
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC W024-Tri 200-AL-CRD/1 |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Højde (metrisk) | 173 mm |
| Tykkelse | 1.016 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 140 °C |
| Form | Trekantet |
| Vis mere |