Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Rygning forbudt
Artikelnummer. p-7159841
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15634577
Brand: Brady™ 822004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P002-Dia 100-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.016 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Sort på hvidt