Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Rygning forbudt
Artikelnummer. 15634577
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15634577 100 mm Hver
15644577 200 mm Hver
15654577 315 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15634577 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 822004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00 DKK
    87.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.21 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P002-Dia 100-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.016 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Sort på hvidt