Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen åben ild; Ild, åben antændelseskilde og rygning forbudt
Artikelnummer. 15644587 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15644587 315 mm Hver
15624587 100 mm Hver
15634587 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15644587 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 822155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 DKK
    261.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.00 DKK
    6% Slukket
På lager
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC P003-Dia 315-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Diameter (metrisk) 315 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Tykkelse 1.016 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rund
Sprog Global
Farve Sort på hvidt