Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for gaffeltrucks og andre industrikøretøjer
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand: Brady™ 822600
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Tekniske data
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |
Aluminum | |
100 mm | |
1.016 mm | |
Round | |
Black on White |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen adgang for gaffeltrucks og andre industrikøretøjer > 100 mm dia.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion