Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Generelt advarselsskilt
Artikelnummer. 15634677
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Højde (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15634677
Brand: Brady™ 826622
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W001-Tri 100-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 87 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Farve Sort på Gul