Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Brandslangetromle
Artikelnummer. 15634377
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15634377 100 mm 100 mm Hver
15644377 200 mm 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15634377 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 817052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.25 DKK
    65.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.67 DKK
    6% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Add to basket
Add to basket
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC F002-100x100-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød