Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Brand nødtelefon
Artikelnummer. p-7159812
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15674427
Brand: Brady™ 817847
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Materiale Aluminum
Mængde 1 Ea.
Til brug med (applikation) Indoor and Outdoor
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to 140°C
Form Square
Sprog Global
Farve White on Red