Beskrivelse
- Aluminium
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC P024-Dia 315-AL-CRD/1 |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Tykkelse | 1.016 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 140 °C |
| Form | Rund |
| Sprog | Global |
| Vis mere |