Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - retningspil 90° , Til højre, Rød
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Materiale | Aluminum |
| Monteringstype | Corner Holes |
| Til brug med (applikation) | Indoor and Outdoor |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 1.016 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to 140°C |
| Form | Square |
| Sprog | Global |
| Vis mere |