Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - retningspil 90° , Til højre, Rød
Artikelnummer. 15644787
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15644787
Brand: Brady™ 830810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC A090R-200x200-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Monteringstype Hjørnehuller
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød