Få mere at vide
Brady™ Aluminium: ISO Sikkerhedsskilt - Automatiseret ekstern hjertedefibrillator
Artikelnummer. 15654327 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
100 mm
200 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
15654327 200 mm 200 mm Hver
15644327 100 mm 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654327 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 815406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.95 DKK
    82.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.84 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC E010-200x200-AL-CRD/1
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn