Få mere at vide
Aluminiumjodid, ultratør, 99,999% (metalbaseret)
Artikelnummer. 15432887
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432887 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15432887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047170.06
 Begrænset vare
På lager
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407,695 g/mol
Det anvendes som reagens til skæring af visse typer C-O- og N-O-bånd. Det spalter aryl-ætere og deoxygenerer epoxider.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kogepunkt 360 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum iodide
Smeltepunkt 191 °C
Navn note Ultratør
CAS 7784-23-8
Farve Brun-lilla til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Gennemtrængende
Emballage Ampul
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.98 g/mL
Molekylær formel AlI3
MDL nummer MFCD00003427
FN nummer UN3260
Merck Index 14,346
Synonym aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Al](I)(I)I
IUPAC navn triiodoalumane
Molekylvægt (g/mol) 407.695
PubChem CID 82222
Formel vægt 407.69
Procent renhed 99.999%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.