Få mere at vide
Aluminiumjodid, 99,99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11389399
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389399 5 g 5g
11399399 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089185.06
 Begrænset vare
På lager
Fugt- og lysfølsomhed | CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407,695 g/mol
Aluminiumiodid bruges som en katalysator til at bryde visse typer CO- og NO-bindinger. Det spalter arylethere og deoxygenerer epoxider. Det kan også bruges til fremstilling af ioderede organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-23-8
Molekylær formel AlI3
Molekylvægt (g/mol) 407.695
MDL nummer MFCD00003427
InChI nøgle CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 82222
IUPAC navn triiodoaluminium
SMIL [Al](I)(I)I
Specifications
Kogepunkt 360 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum iodide
Smeltepunkt 191 °C
Farve Brun-lilla til hvid
Fysisk form Lump
Mængde 5 g
Lugt Gennemtrængende
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Analyseprocentområde >99,99 % (metalbasis)
Tæthed 3.98
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og æter.
Formel vægt 407.69
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum iodide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum iodide