Få mere at vide
Aluminiumjodid, 95%
Artikelnummer. 11357328
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357328 25 g 25g
11347328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030714.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-23-8 | AlI3 | 407,695 g/mol
Aluminiumiodid bruges som en katalysator til at bryde visse typer CO- og NO-bindinger. Det spalter arylethere og deoxygenerer epoxider. Det kan også bruges til fremstilling af ioderede organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-23-8
Molekylær formel AlI3
Molekylvægt (g/mol) 407.695
MDL nummer MFCD00003427
InChI nøgle CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum iodide, aluminum triiodide, aluminum iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 82222
IUPAC navn triiodoaluminium
SMIL [Al](I)(I)I
Tekniske data
Kogepunkt 360 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum iodide
Smeltepunkt 191 °C
Fysisk form Chunks
Mængde 25 g
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Analyseprocentområde 95%
Tæthed 3.98
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol, ether, kulstofdisulfid
Formel vægt 407.69
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.