Få mere at vide
Agencinox™ Instrumentkasse i aluminium
Artikelnummer. 11812682
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
11812682 Gul
1 options
Artikelnummer. 11812682 Leverandør Agencinox™ Leverandørnr. 8030J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.39 DKK
    139.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 147.57 DKK
    51% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Farvet, anodiseret aluminiumsboks velegnet til instrumentsterilisering og opbevaring.
  • Fås i forskellige farver
  • Anodiseret aluminium konstruktion
  • Velegnet til sterilisering og opbevaring af instrumenter
Tekniske data
Farve Gul
Højde (metrisk) Udvendig 30 mm
Længde (metrisk) 180 mm
Materiale Anodiseret aluminium
Bredde (metrisk) Udvendig 90 mm
Dimensioner (L x B x H) 180 x 90 x 30 mm