Få mere at vide
Aluminiumhydroxid, teknisk kvalitet, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium hydroxide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3 |
| Formel vægt | 77.9898 |