Få mere at vide
Aluminum Hydroxide, Reagent grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15612420 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15612420 25 g Poly Bottle 25g
15632420 500 g Poly Bottle 500g
15622420 2 kg Poly Bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612420 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 23918625G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21645-51-2
Molekylær formel AlH3O3
Molekylvægt (g/mol) 78.00
MDL nummer MFCD00003420
InChI nøgle WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn aluminium(3+) trihydroxide
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Hydroxide
Smeltepunkt 300°C
Farve White
Mængde 25 g
Lineær formel Al(OH)3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 78g/mol
Grad Reagent
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder
Tæthed 2.42g/cm3