Få mere at vide
Aluminum hydroxide, 76.5% min
Artikelnummer. 11321759
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11321759
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012366.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
Som absorbent anvendes i kromatografi, fremstilling af glas, papir, blæk, keramik, smøremidler, kosmetikAluminiumhydroxid som tørremiddelpulver, fyldstof i papir, plast, gummi og kosmetik. Det bruges som røgdæmpende og bejdsefarvestof. Det bruges også i lægemidler som antacida og antihyperphosphatæmisk. Det bruges også som en Claus-katalysatorstøtte til vandtætte stoffer. Det er et vigtigt udgangsmateriale til fremstilling af andre aluminiumsforbindelser, calcineret aluminiumoxid, aluminiumsulfat, polyaluminiumchlorid, zeolitter, natriumaluminat, aktiveret aluminiumoxid og aluminiumnitrat. Derudover bruges det som brandhæmmende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21645-51-2
Molekylær formel AlH3O3
Molekylvægt (g/mol) 78.00
MDL nummer MFCD00003420
InChI nøgle WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn aluminium(3+) trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum hydroxide
Fysisk form Granulat
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 76.5% min.
Opløselighedsinformation Soluble in alkaline aqueous solution,hydrochloric acid and sulfuric acid solution. Insoluble in water.
Formel vægt 78
Grad Reagens